Learn More
Nitrato de sodio, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 380.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium nitrate |
| Punto de fusión | 306.0°C |
| Color | Incoloro a blanco |
| pH | 5.5 to 8.3 (5% aq. soln.) |
| Forma física | Polvo cristalino o cristales |
| Cantidad | 1 kg |
| Pérdida por secado | 2% max. (105°C) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | NaNO3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium nitrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P380-En caso de incendio: Evacuar la zona.
- P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate