Learn More
Nitrato de sodio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10686842 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10686842 3 kg 3 Kg
10142830 500 g 500 GR
10060530 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10686842 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5520/63
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Nitrato de sodio, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-99-4
Fórmula molecular NNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.99
Número MDL MFCD00011119
Clave InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 380 °C
Punto de fusión 306 °C
Color Blanco
pH 5.5 a 8
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 3 kg
Envase Jarra para polvos de plástico
Nombre IUPAC nitrato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 84,99g/mol