Learn More
Nitrato de sodio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10478990 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10478990 3 kg 3 KG
10696842 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10478990 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5560/63
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
Nitrato de sodio, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-99-4
Fórmula molecular NNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.99
Número MDL MFCD00011119
Clave InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
Nombre IUPAC sodio; nitrato
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 380 °C
Punto de fusión 306 °C
Color Blanco
pH 5.5 a 8
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 3 kg
Envase Jarra para polvos de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 84,99g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.