Learn More
Nitrato de sodio, 99,0 % mín., ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352448 1 kg 1 Kg
11362448 25 g 25 g
11342448 250 g 250 g
11332448 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11352448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014493.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.70€
    66.65€ / 1 Kg
    Ahorro 10.05€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7631-99-4 ∣ NNaO3 ∣ 84.99 g/mol
In manufacturing of HNO{3}, as a catalyst to manufacture H{2}SO{4}, in manufacturing of glass, enamel for pottery, sodium nitriteSodium nitrate is used in the production of fertilizers, nitric acid, pyrotechnics, smoke-bombs, glass and pottery enamels. In combination with boron trifluoride it forms an efficient reagent for nitration of aromatic compounds. Adsorption on alumina provides an environmentally benign aromatic nitrating agent. Further it finds use as food preservative and as a solid rocket propellant. It is also used as an electrolyte in a salt bridge, and as thermal storage medium in power generation systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-99-4
Fórmula molecular NNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.99
Número MDL MFCD00011119
Clave InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitrate
Punto de fusión 308°C
Nombre de nota For ACS analysis
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min.
Densidad 2.26
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Nombre IUPAC sodio;nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.99
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate