Learn More
Óxido de niobio y sodio, Puratronic™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307037
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307037 5 g 5 g
11397027 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010872.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 12034-09-2 | NaNbO3 | 163.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12034-09-2
Fórmula molecular NaNbO3
Peso molecular (g/mol) 163.89
Número MDL MFCD00014230
Clave InChI MUPJWXCPTRQOKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium niobate, sodium oxido dioxo niobium, niobium sodium oxide, sodium oxido-dioxo-niobium, sodium niobiumoylolate, sodium niobium oxide, puratronic, sodium niobate,-100 mesh
PubChem CID 4682396
Nombre IUPAC niobium(5+) sodium trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Na+].[Nb+5]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium niobium oxide
Punto de fusión 1422°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.89
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Puratronic