Learn More
Nifurstiranato de sodio, TRC
Código de producto. 30134116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134116 50 mg 50 miligramos
17927544 10 mg 10 miligramos
17968534 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS61570050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54992-23-3
Fórmula molecular C13 H8 N O5 . Na
Peso molecular (g/mol) 281.2
Sinónimo Nifurstyrenic Acid Sodium, Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (1:1), Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (9CI), Nifurstyrenate sodium, Sodium nifurstyrenate
Nombre IUPAC sodio; 4-[(E)-2-(5-nitrofurano-2-il)etil]benzoato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(\C=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifurstyrenic Acid Sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NO5.Na/c15-13(16)10-4-1-9(2-5-10)3-6-11-7-8-12(19-11)14(17)18;/h1-8H,(H,15,16);/q;+1/p-1/b6-3+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.03
Porcentaje de pureza >95%