Learn More
Nicotinato sódico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415866 100 g 100 g
11425866 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22224.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54-86-4 | C6H4NNaO2 | 145.093 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-86-4
Fórmula molecular C6H4NNaO2
Peso molecular (g/mol) 145.093
Número MDL MFCD00064352
Clave InChI KFLRWGSAMLBHBV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nicotinate, nicotinic acid sodium salt, sodium pyridine-3-carboxylate, natriumnicotinat german, unii-3zx78b4q2l, natriumnicotinat, 3-pyridinecarboxylic acid, sodium salt, nicotinic acid, sodium salt, 3-pyridinecarboxylic acid, sodium salt 1:1, nicotinic acid sodium
PubChem CID 23687810
Nombre IUPAC sodio; piridina-3-carboxilato
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nicotinate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.1
Porcentaje de pureza 98%