Learn More
Naftaleno-2,6-disulfonato de sodio, TRC
Product Code. 30418738
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Unit Size:
50 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30418738 50 g 50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30418738 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS64601050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Naphthalene-2,6-disulfonate
CAS 1655-45-4
Fórmula molecular C10H6Na2O6S2
Cantidad 50 g
Sinónimo 2,6-Naphthalenedisulfonic acid','sodium salt (1:2) (ACI), 2,6-Naphthalenedisulfonic acid','disodium salt (8CI','9CI), Disodium 2,6-naphthalenedisulfonate, Sodium naphthalene-2,6-disulfonate, 2,6-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-3-1-7-5-10(18(14,15)16)4-2-8(7)6-9;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;naftaleno-2,6-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 332.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.9401