Learn More
Naftaleno-2,6-disulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 30416429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416429 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30416429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6460105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Naphthalene-2,6-disulfonate
CAS 1655-45-4
Fórmula molecular C10H6Na2O6S2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,6-Naphthalenedisulfonic acid','sodium salt (1:2) (ACI), 2,6-Naphthalenedisulfonic acid','disodium salt (8CI','9CI), Disodium 2,6-naphthalenedisulfonate, Sodium naphthalene-2,6-disulfonate, 2,6-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-3-1-7-5-10(18(14,15)16)4-2-8(7)6-9;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;naftaleno-2,6-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 332.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.9401