Learn More
Nafcillina Monohidratada de Sodio, TRC
Código de producto. 17963075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963075 1 g 1 g
17903645 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6458001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7177-50-6
Fórmula molecular C21 H21 N2 O5 S . Na . H2 O
Peso molecular (g/mol) 454.47
Sinónimo Nafcillin Sodium Monohydrate, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(2-ethoxy-1-naphthalenyl)carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, sodium salt, hydrate (1:1:1), (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(2-ethoxy-1-naphthamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(2-ethoxy-1-naphthalenyl)carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(2-ethoxy-1-naphthalenyl)carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, [2S-(2α,5α,6β)]-, (2S,5R,6R)-6-[[(2-Ethoxy-1-naphthalenyl)carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid sodium salt monohydrate, Nafcillin sodium hydrate, Sodium 6-(2-ethoxy-1-naphthamido)penicillanate monohydrate, Sodium nafcillin monohydrate
Nombre IUPAC sodio; (2S,5R,6R)-6-[(2-etoxinaftaleno-1-carbonil)amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato; hidratar
SMILES O.[Na+].CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nafcillin sodium salt monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22N2O5S.Na.H2O/c1-4-28-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)14(13)17(24)22-15-18(25)23-16(20(26)27)21(2,3)29-19(15)23;;/h5-10,15-16,19H,4H2,1-3H3,(H,22,24)(H,26,27);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,19-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.1175
Porcentaje de pureza >95%