Learn More
Sulfato de n-tridecilo sódico, 99 %, puede contener hasta aprox. un 2 % de agua y disolvente residual, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499587 25 g 25 g
11479587 1 g 1 g
11489587 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22089.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3026-63-9 | C13H27NaO4S | 302.405 g/mol
Sodium n-tridecyl sulfate acts as a foaming agent and a wetting agent. It is used as a cleaning agent and finds application in industrial and household cleaning products and personal care products. Further, it serves as an emulsifying agent in the transport of hydrocarbons. In addition to this, it acts as an anionic surfactant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de n-tridecilo sódico actúa como agente espumante y humidificante. Se utiliza como agente de limpieza, y se aplica en productos de limpieza industrial y doméstica, así como productos de higiene personal. Además, sirve como agente emulsionante en el transporte de hidrocarburos. Asimismo, actúa como surfactante aniónico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3026-63-9
Fórmula molecular C13H27NaO4S
Peso molecular (g/mol) 302.405
Número MDL MFCD00024993
Clave InChI HQCFDOOSGDZRII-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium tridecyl sulfate, unii-jt30s80yr4, sodium n-tridecyl sulphate, sulfuric acid, mono-c8-18-alkyl esters, sodium salts, 1-tridecanol, 1-hydrogen sulfate , sodium salt 1:1, tridecyl sodium sulfate, sodium tridecyl sulphate, 1-tridecanol, hydrogen sulfate, sodium salt, sodium mono-c8-18-alkyl sulfates, sodium tridecylsulfate
PubChem CID 23668353
Nombre IUPAC sodio; sulfato de tridecilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium n-tridecyl sulfate
Punto de fusión 185°C to 189°C
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta ≈2 % de agua y disolvente residual
Fórmula lineal CH3(CH2)12OSO3Na
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.4
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.