Learn More
Sulfato de n-octilo de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11469363 25 g 25 g
11449363 1 g 1 g
11459363 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11469363 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11786.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 142-31-4 | C8H17NaO4S | 232.27 g/mol
Sodium n-octyl sulfate is a useful chemical to study the selective enrichment of albumin in biological samples and to determine the mixed solution of a glycerin-modified cationic surfactant and an anionic surfactant. It is also used as wetting agent, detergent, dispersant, emulsifier, degreasing agent, hard surface cleaner, lime soap dispersant, alkaline detergent, cleaning agent for metal processing in electroplating, latex, metal processing, paper, polymer synthesis, textile, leather and other industries. It finds application as an anionic detergent and ion -pairing reagent used in high-performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de n-octilo de sodio es un químico útil para estudiar el enriquecimiento selectivo de la albúmina en muestras biológicas y para determinar la solución mixta de un tensioactivo catiónico modificado con glicerina y un tensioactivo aniónico. También se utiliza como agente humidificante, detergente, dispersante, emulsionante, desengrasante, limpiador de superficies duras, dispersante del jabón de lima, detergente alcalino, agente limpiador para el procesamiento de metales en la galvanoplastia, látex, procesamiento de metales, papel, síntesis de polímeros, textiles, cuero y otras industrias. Se aplica como detergente aniónico y reactivo de emparejamiento de iones utilizado en la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-31-4
Fórmula molecular C8H17NaO4S
Peso molecular (g/mol) 232.27
Número MDL MFCD00007470
Clave InChI WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
Nombre IUPAC Sodio;sulfato de octilo
SMILES CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium n-octyl sulfate
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3658635
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium octyl sulphate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium octyl sulfate