Learn More
n-Octil-d17 sulfato de sodio, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Octyl-D17 Sulfate |
| CAS | 1219802-16-0 |
| Fórmula molecular | C8 D17 O4 S . Na |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Sodium n-octyl-d17 sulfate, Sulfuric acid monooctyl-d17 ester sodium salt, Sodium octyl-D17 sulfate, Sodium octyl sulfate D17 (octyl-D17), Sodium caprylyl-d17 sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;sulfato de 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctilo |
| Peso molecular (g/mol) | 249.378 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.181 g/mol |
| Mostrar más |