Learn More
Sulfato de n-hexadecilo de sodio, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372506 5 g 5 g
11362506 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06402.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato n-hexadecílico de sodio se utiliza como surfactante aniónico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-01-0
Fórmula molecular C16H33NaO3S
Peso molecular (g/mol) 328.49
Número MDL MFCD00047766
Clave InChI PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hexadecyl sulfate, sodium cetyl sulfate, sodium n-hexadecyl sulfate, unii-3v3y3o7biq, conco sulfate c, avitex c, avitex sf, sodium hexyldecyl sulfate, tergitol anionic 7, 3v3y3o7biq
PubChem CID 23695542
Nombre IUPAC sodio;sulfato hexadecílico
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium n-hexadecyl sulfate
Punto de fusión 187°C to 192°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3578850
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.49
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium n-hexadecyl sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium n-hexadecyl sulfate
RU– Solo para uso en investigación