Learn More
Sulfato de n-dodecil sódico, 99 % (peso seco), agua < 1,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493970 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11493970 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11183.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Desnaturaliza y solubiliza proteínas para la electroforesis. El sulfato de n-dodecil de sodio es un detergente aniónico utilizado para funcionar como desnaturalizador de proteínas. Se utiliza principalmente en detergentes para ropa con muchas aplicaciones de limpieza. Se aplica en la determinación del peso molecular de proteínas por electroforesis de gel de poliacrilamida y en el análisis de hemoglobina. En los productos alimenticios, se utiliza como agente emulsionante y como ayuda para batir. Se encuentra ampliamente en dentífricos, champús, cremas de afeitar y formulaciones de baño de burbujas debido a su efecto espesante y su capacidad de crear espuma.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Desnaturaliza y solubiliza proteínas para la electroforesis. El sulfato de n-dodecil de sodio es un detergente aniónico utilizado para funcionar como desnaturalizador de proteínas.Se utiliza principalmente en detergentes para ropa con muchas aplicaciones de limpieza.Se aplica en la determinación del peso molecular de proteínas por electroforesis de gel de poliacrilamida y en el análisis de hemoglobina.En los productos alimenticios, se utiliza como agente emulsionante y como ayuda para batir.Se encuentra ampliamente en dentífricos, champús, cremas de afeitar y formulaciones de baño de burbujas debido a su efecto espesante y la capacidad de crear una espuma.
Solubilidad
Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium n-dodecyl sulfate
Nombre de nota Water <1.5%
CAS 151-21-3
Punto de fusión ∼206°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (dry wt.)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Número MDL MFCD00036175
Cantidad 50 g
Número UN UN2926
Beilstein 3599286
Índice Merck 14,8636
Sinónimo dodecilsulfato de sodio, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate
Información de solubilidad Slightly soluble in ethanol.
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
Peso molecular (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium n-dodecyl sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate