Learn More
Sulfato n-dodecil sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479123 100 g 100 g
11469123 25 g 25 g
11489123 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11183.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Desnaturaliza y solubiliza proteínas para la electroforesis. El sulfato de n-dodecil de sodio es un detergente aniónico utilizado para funcionar como desnaturalizador de proteínas. Se utiliza principalmente en detergentes para ropa con muchas aplicaciones de limpieza. Se aplica en la determinación del peso molecular de proteínas por electroforesis de gel de poliacrilamida y en el análisis de hemoglobina. En los productos alimenticios, se utiliza como agente emulsionante y como ayuda para batir. Se encuentra ampliamente en dentífricos, champús, cremas de afeitar y formulaciones de baño de burbujas debido a su efecto espesante y su capacidad de crear espuma.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Desnaturaliza y solubiliza proteínas para la electroforesis. El sulfato de n-dodecil de sodio es un detergente aniónico utilizado para funcionar como desnaturalizador de proteínas.Se utiliza principalmente en detergentes para ropa con muchas aplicaciones de limpieza.Se aplica en la determinación del peso molecular de proteínas por electroforesis de gel de poliacrilamida y en el análisis de hemoglobina.En los productos alimenticios, se utiliza como agente emulsionante y como ayuda para batir.Se encuentra ampliamente en dentífricos, champús, cremas de afeitar y formulaciones de baño de burbujas debido a su efecto espesante y la capacidad de crear una espuma.
Solubilidad
Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nombre IUPAC Sodio; sulfato de dodecilo
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium n-dodecyl sulfate
Nombre de nota Water <1.5%
Punto de fusión ∽206°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (dry wt.)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 100 g
Número UN UN2926
Beilstein 3599286
Índice Merck 148636
Información de solubilidad Slightly soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium n-dodecyl sulfate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dodecyl sulphate