Learn More
N-Decilsulfato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427767 1 g 1 g
11437767 5 g 5 g
11447767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16299.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 142-87-0 | C10H21NaO4S | 260.324 g/mol
sodium decyl sulphate is used as a superior dispersing, wetting and emulsifying agent suitable for use in the production of gypsum boards, fire-fighting foams, carpet and upholstery cleaners, special industrial and all-purpose cleaners, oil fields and in the latex manufacture. It is also been used in it to be used in ion pair chromatography and icellar electrokinetic capillary chromatography. other applications include HI&I cleaning, emulsion polymerization, Fire-fighting, Industrial auxiliaries, Construction chemicals, Oil fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El decilsulfato sódico se utiliza para la humectación, emulsión y dispersión superior, y es adecuado para la producción de placas de yeso, espumas ignífugas, limpiadores de alfombras y tapicería, limpiadores industriales especiales y para todo tipo de usos, campos petrolíferos y en la fabricación de látex. También se utiliza para su uso en cromatografía de pares de iones y cromatografía capilar electrocinética micelar. Otras aplicaciones son la limpieza de hogares, industrial e institucional, la polimerización en emulsión, la lucha contra incendios, los auxiliares industriales, los productos químicos usados en la construcción y los yacimientos petrolíferos.
Solubilidad
Es soluble en H20 y poco soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico, mantener lejos de ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-87-0
Fórmula molecular C10H21NaO4S
Peso molecular (g/mol) 260.324
Número MDL MFCD00041881
Clave InChI XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
PubChem CID 23665771
Nombre IUPAC sodio; decilsulfato
SMILES CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium n-decyl sulfate
Cantidad 1 g
Beilstein 3576860
Información de solubilidad It is soluble in H20,poorly soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.33
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium n-decyl sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt