Learn More
Monato de sodio A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Monate A |
| CAS | 66290-00-4 |
| Fórmula molecular | C17H27NaO7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-L-talo-non-2-enonic Acid Monosodium Salt, Sodium Monate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H28O7.Na/c1-8(5-14(19)20)4-12-16(22)15(21)11(7-23-12)6-13-17(24-13)9(2)10(3)18;/h5,9-13,15-18,21-22H,4,6-7H2,1-3H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b8-5+;/t9-,10-,11-,12-,13-,15+,16-,17-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | sodio;(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hidroxibutan-2-il]oxiran-2-il]metil]oxan-2-il]-3-metilbut-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 366.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.1654 |