Learn More
Óxido de molibdeno sódico dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479496 500 g 500 g
11469496 100 g 100 g
11489496 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19222.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10102-40-6 ∣ MoNa2O4 ∣ 205.93 g/mol
Sodium molybdenum oxide is widely used as a fertilizer in agriculture, and a corrosion inhibitor being a non-oxidizing anodic inhibitor. It reduces galvanic corrosion potential, useful in industrial waste water treatment. It is recommended for treatment of whiptail in broccoli and cauliflower. It is a precursor for molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de molibdeno sódico se utiliza muy a menudo como fertilizante en la agricultura y como inhibidor anódico no oxidante de la corrosión. Reduce el potencial de corrosión galvánica, útil en el tratamiento de aguas residuales industriales. Se recomienda para el tratamiento de la cola de látigo en el brócoli y la coliflor. Es un precursor del molibdeno.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-40-6
Fórmula molecular H4MoNa2O6
Peso molecular (g/mol) 241.96
Número MDL MFCD00149170
Clave InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nombre IUPAC Dioxomolíbdenumbis de disodio (Olate)
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium molybdenum oxide dihydrate
Punto de fusión 100°C (in -2H2O)
Forma física Crystalline Powder and/or Crystals
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Densidad 2.71
Índice Merck 14,8645
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95 (205.92 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Grado Ungraded