Learn More
Óxido de molibdeno sódico dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium molybdenum oxide is widely used as a fertilizer in agriculture, and a corrosion inhibitor being a non-oxidizing anodic inhibitor. It reduces galvanic corrosion potential, useful in industrial waste water treatment. It is recommended for treatment of whiptail in broccoli and cauliflower. It is a precursor for molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El óxido de molibdeno sódico se utiliza muy a menudo como fertilizante en la agricultura y como inhibidor anódico no oxidante de la corrosión. Reduce el potencial de corrosión galvánica, útil en el tratamiento de aguas residuales industriales. Se recomienda para el tratamiento de la cola de látigo en el brócoli y la coliflor. Es un precursor del molibdeno.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium molybdenum oxide dihydrate |
| Punto de fusión | 100°C (in -2H2O) |
| Forma física | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 2.71 |
| Índice Merck | 14,8645 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.95 (205.92 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mostrar más |