Learn More
Molibdato(VI) de sodio dihidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12337173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12337173 25 g Frasco de plástico 25 g
12347173 100 g Frasco de plástico 100 g
12357173 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12337173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.50€
    34.65€ / 25 g
    Ahorro 6.85€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 10102-40-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-40-6
Fórmula molecular H4MoNa2O6
Peso molecular (g/mol) 241.96
Número MDL MFCD00149170
Clave InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nombre IUPAC Dioxomolíbdenumbis de disodio (Olate)
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium molybdate(VI) dihydrate
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.28
Densidad 3.2800g/mL
Fórmula lineal Na2MoO4·2H2O
Índice Merck 15,8776
Información de solubilidad Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95
Grado Reactivo ACS