Learn More
Molibdato(VI) sódico dihidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-221981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10164830 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10503381 100 g Frasco de plástico 100 GR
10513381 500 g Frasco de plástico 500 GR
10043113 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10164830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206370050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10102-40-6 | MoNa2O4 | 205.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-40-6
Fórmula molecular H4MoNa2O6
Peso molecular (g/mol) 241.96
Número MDL MFCD00149170
Clave InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nombre IUPAC disodio; dioxido(dioxo)molibdeno; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium molybdate(VI) dihydrate
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula lineal Na2MoO4·2H2O
Fieser 15,294
Índice Merck 15, 8776
Información de solubilidad Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.28
Densidad 3.2800g/mL