Learn More
Molibdato(VI) sódico dihidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium molybdate(VI) dihydrate |
| Nombre de nota | 99+% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 5 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 3.28 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min |
| Densidad | 3.2800g/mL |
| Fórmula lineal | Na2MoO4·2H2O |
| Show More |