Learn More
Sodium molybdate, MedChemExpress
Descripción
Sodium molybdate (Molybdate disodium) is a useful source of molybdate.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium molybdate |
| CAS | 7631-95-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | MoNa2O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Molybdate disodium |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (485.58 mM) |
| SMILES | O=[Mo](O[Na])(O[Na])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 205.94 |
| Mostrar más |