Learn More
Molibdato de sodio dihidratado, TRC
Código de producto. 30427901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427901 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30427901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS64565010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Molybdate Dihydrate
CAS 10102-40-6
Cantidad 10 g
Fórmula molecular Mo O4 . 2 Na . 2 H2 O
Sinónimo Sodium molybdate dihydrate, Molybdate (MoO42-)','sodium','hydrate (1:2:2)','(T-4)- (9CI), Molybdic acid (H2MoO4)','disodium salt','dihydrate (8CI), Disodium molybdate (Na2MoO4) dihydrate, Disodium molybdate dihydrate, Molyhibit 100, Sodium molybdate (Na2MoO4) dihydrate, Sodium molybdate (Na2MoO4.2H2O)
Fórmula InChI InChI=1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo](=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio; dioxido(dioxo)molibdeno; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 241.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.8857