Learn More
Sodium molybdate dihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Solstice
Código de producto. 15666840 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15666840 500 g 500 g
15656840 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15666840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 71756500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10102-40-6
Fórmula molecular H4MoNa2O6
Peso molecular (g/mol) 241.96
Número MDL MFCD00149170
Clave InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nombre IUPAC Dioxomolíbdenumbis de disodio (Olate)
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium molybdate dihydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2MoO4 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)
Grado Puriss. P.a.
Envase Poly bottle