Learn More
Sodium molybdate dihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Solstice
Código de producto. 15656840 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15656840 100 g 100 g
15666840 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15656840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 71756100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10102-40-6
Fórmula molecular H4MoNa2O6
Peso molecular (g/mol) 241.96
Número MDL MFCD00149170
Clave InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nombre IUPAC Dioxomolíbdenumbis de disodio (Olate)
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium molybdate dihydrate
Punto de fusión 100°C (decomposition)(literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., ≥99.0% (T)
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo calc. de la sustancia en seco
Fórmula lineal Na2MoO4 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95
Porcentaje de pureza >99%
Grado Puriss. P.a.
Envase Poly Bottle
Densidad 2.700 g/cm3