Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10686652 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 GR
10686652 100 g 100 g
10766301 250 g 250 GR
2 options
Código de producto. 10686652
Marca: Fisher Chemical S/5480/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 10102-40-6
Fórmula molecular H4MoNa2O6
Peso molecular (g/mol) 241.96
Número MDL MFCD00149170
Clave InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nombre IUPAC Dioxomolíbdenumbis de disodio (Olate)
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Color Blanco
pH 9.0 to 10
Forma física Powder/Solid
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95g/mol
Envase Plastic powder jar