Learn More
Molibdato de sodio, dihidrato, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15578164 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15578164 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15578164 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 376401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.41€
    480.27€ / 500 g
    Ahorro 198.14€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Molybdate
Nombre de nota Dihidrato
CAS 10102-40-6
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H4MoNa2O6
Número MDL MFCD00149170
Sinónimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
Clave InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dioxomolibdenobis(olato) disódico dihidrato
Peso molecular (g/mol) 241.96
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 3.28kg