Learn More
Molibdato de sodio dihidratado, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15633890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15633890 5 g 5 g
15603890 100 g 100 g
15623890 500 g 500 g
15613890 2.5 kg 2.50 Kg
15643890 6 x 500 g paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15633890 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3310585G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.07€
    56.77€ / 5 g
    Ahorro 7.30€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS,≥99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-40-6
Fórmula molecular H4MoNa2O6
Peso molecular (g/mol) 241.96
Número MDL MFCD00149170
Clave InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nombre IUPAC dioxomolibdenobis(olato) disódico dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Molybdate Dihydrate
Cantidad 5 g
Fórmula lineal Na2MoO4 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 241,95g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Reactivo ACS