Learn More
Molibdato de sodio, ≥98 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15622630 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15622630 5 g Frasco de polietileno 5 g
15612630 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15622630 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2436555G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-95-0
Fórmula molecular MoNa2O4
Peso molecular (g/mol) 205.926
Número MDL MFCD00003486
Clave InChI TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium molybdate, disodium molybdate, sodium molybdate vi, natriummolybdat, molybdic acid, disodium salt, natriummolybdat german, sodium molybdate van, sodium molybdate na2moo4, unii-948qaq08i1, ccris 5442
PubChem CID 61424
ChEBI CHEBI:75215
Nombre IUPAC disodio; dioxido(dioxo)molibdeno
SMILES [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Molybdate
Punto de fusión 687°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Fórmula lineal Na2MoO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.92g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Granular powder
Densidad 3.78g/mL at 25°C