Learn More
Metilsulfinato de sodio, TRC
Código de producto. 30423314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423314 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30423314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6670705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Methylsulfinate
CAS 20277-69-4
Fórmula molecular CH3NaO2S
Cantidad 5 g
Sinónimo Methanesulfinic Acid','Sodium Salt, Sodium Methanesulfinate
Fórmula InChI InChI=1S/CH4O2S.Na/c1-4(2)3;/h1H3,(H,2,3);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CS(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;metanosulfinato
Peso molecular (g/mol) 102.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.9751