Learn More
Parahidroxibenzoato de metilo de sodio, Mikromol™
Código de producto. 17991546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17991546 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17991546 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0431.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Parahidroxibenzoato de metilo de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 5026-62-0
Nombres de analitos o componentes Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H7 O3 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, SKF-4382-Z
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
Nombre IUPAC sodio; 4-metoxicarbonilfenolato
Peso molecular (g/mol) 174.13
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174,0293 g/mol