Learn More
Parahidroxibenzoato de metilo de sodio, LoGiCal
Código de producto. 30463575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463575 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463575 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0431.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 5026-62-0
Nombres de analitos o componentes Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H7 O3 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, SKF-4382-Z
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
Nombre IUPAC sodio; 4-metoxicarbonilfenolato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 174.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174,0293 g/mol