Learn More
Metóxido de sodio, TRC
Código de producto. 30427534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427534 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30427534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS645400500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium methoxide
CAS 124-41-4
Fórmula molecular C H3 O . Na
Cantidad 500 g
Sinónimo Methanol','sodium salt (1:1), Methanol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium methoxide (7CI), Feldalat NM, Methoxysodium, SM 24, SM 28, Sodium methanolate, Sodium methoxylate, Sodium methylate, Natriummethylat
Fórmula InChI InChI=1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].C[O-]
Nombre IUPAC sodio; metanolato
Peso molecular (g/mol) 54.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.0082