Learn More
Valorante de metóxido de sodio (0,5 M en metanol), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Sodium methoxide |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 0.5 M in methanol |
| Punto de ebullición | 65.0°C |
| Punto de fusión | -98.0°C |
| Concentración | 0.45 to 0.60M |
| Densidad | 0.8000g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 0.8 |
| Fórmula lineal | CH3ONa |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.