Learn More
Metóxido de sodio, puro, polvo de anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10687953 100 g Frasco de vidrio 100 g
10327500 5 g Frasco de vidrio 5 g
10675042 500 g Frasco de vidrio 500 g
10236873 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10687953 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173121000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-41-4 , 497-19-8 , 1310-73-2
Fórmula molecular CH3NaO
Peso molecular (g/mol) 54.02
Número MDL MFCD00012179
Clave InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
Nombre IUPAC sodio; metanolato
SMILES C[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium methoxide
Alcalinidad total alkalinity (as NaOCH3):> 99%
Punto de fusión 126.0°C
Color Blanco amarillento
Densidad 0.8
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3ONa
Cantidad 100 g
Número UN 1431
Beilstein 01, 280
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Índice Merck 15, 8775
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol, insoluble in hydrocarbons(benzene, toluene, xylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.02
Porcentaje de pureza ≥97% (NaOCH3)
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium methoxide, anhydrous powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.