Learn More
Metóxido de sodio, aprox. 30 % de p/p en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434937 2500 mL 2500 ml
11424937 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21872.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.024 g/mol
Sodium methoxide, ca 30% w/w in methanol is used in the preparation of high-spin hexanuclear Mn(III) cluster, [NaMn6 (OMe)12 (dbm)6]+. It is useful in the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals. It serves as an initiator of anionic addition polymerization with ethylene oxide, forming a polyether with high molecular weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metóxido de sodio, aprox. al 30 % de p/p en metanol, se utiliza en la preparación de clústeres hexanucleares de Mn(III) de espín alto, [NaMn6 (OMe)12 (DBM)6]+. Resulta de utilidad en la síntesis de productos farmacéuticos y agroquímicos. Actúa como iniciador de la polimerización por adición aniónica con óxido de etileno, formando un poliéter de alto peso molecular.
Solubilidad
Miscible con etanol, grasas y ésteres. Inmiscible con hidrocarburos y disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire, la humedad y el calor. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, metales alcalinos, disolventes clorados, agua y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-41-4
Fórmula molecular CH3NaO
Peso molecular (g/mol) 54.024
Número MDL MFCD00012179
Clave InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
Nombre IUPAC sodio; metanolato
SMILES C[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium methoxide
Punto de fusión <6°C
Densidad 0.969
Punto de ebullición 93°C
Temperatura de inflamación 16°C (61°F)
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal NaOCH3
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1289
Beilstein 3592982
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Índice Merck 14,8643
Información de solubilidad Miscible with ethanol,fats and esters. Immiscible with hydrocarbons and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.02
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈30 % p/p en metanol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium methoxide, ca 30% w/w in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, sodium methylate