Learn More
Metóxido de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377535 100 g 100 g
11387535 500 g 500 g
11397535 2000 g 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05673.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.024 g/mol
Sodium methoxide is used as a base and a reagent in organic chemistry. It is useful in the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals. It acts as a nucleophile and is used in the production of methyl ethers. It serves as an initiator of anionic addition polymerization with ethylene oxide, forming a polyether with high molecular weight. It is involved in the production of biodiesel from vegetable oils and animal fats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metóxido de sodio se utiliza como base y reactivo en química orgánica. Es útil en la síntesis de productos farmacéuticos y agroquímicos. Actúa como un nucleófilo y se utiliza en la producción de éteres metílicos. Sirve como iniciador de la polimerización de adición aniónica con óxido de etileno, formando un poliéter con gran peso molecular. También se usa en la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales y grasas animales.
Solubilidad
Miscible con etanol, metanol, grasas y ésteres. No miscible con hidrocarburos y disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire, la humedad y el calor. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, metales alcalinos, disolventes clorados, agua y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-41-4
Fórmula molecular CH3NaO
Peso molecular (g/mol) 54.024
Número MDL MFCD00012179
Clave InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
Nombre IUPAC sodio; metanolato
SMILES C[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium methoxide
Punto de fusión >300°C
Fórmula lineal CH3ONa
Cantidad 100 g
Número UN UN1431
Beilstein 3592982
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Índice Merck 14,8643
Información de solubilidad Miscible with ethanol,methanol,fats and esters.Immiscible with hydrocarbons and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.02
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium methoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H228-Sólido inflamable.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.