Learn More
Metóxido de sodio, solución de 0,5 M en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10652435 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10652435 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10652245 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10652435 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427228000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 124-41-4 ∣ CH3NaO ∣ 54.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Fórmula molecular CH3NaO
Peso molecular (g/mol) 54.02
Número MDL MFCD00012179
Clave InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
Nombre IUPAC sodio; metanolato
SMILES C[O-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 65°C
Nombre del producto químico o material Sodium methoxide
Punto de fusión -98°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación 11°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.8
Densidad 0.8000g/mL
Fórmula lineal CH3ONa
Índice Merck 15, 8775
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.02
Grado Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.45 to 0.60M