Learn More
Tataniosulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 30417736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417736 10 g
30417703 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30417736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS64500010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1950-85-2
Fórmula molecular C H3 Na O2 S2
Peso molecular (g/mol) 134.15
Nombre IUPAC Metilsulfonilsulfanilsódico
SMILES CS(=O)(=O)S[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Methanethiosulfonate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH4O2S2.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.9472