Learn More
Metanotiolato de sodio (95%), TRC
Código de producto. 30417858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417858 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30417858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6448052.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Methanethiolate
CAS 5188-07-8
Fórmula molecular C H3 S . Na
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Methanethiol','sodium salt (1:1), Methanethiol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium','(methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate
Fórmula InChI InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].C[S-]
Nombre IUPAC sodio;metanotiolato
Peso molecular (g/mol) 70.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.9853