Learn More
Sodio metanotiolato (~20% en agua), TRC
Código de producto. 30180390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180390 1 g 1 g
30180207 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6448001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5188-07-8
Fórmula molecular C H3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 70.09
Sinónimo Methanethiol, sodium salt (1:1), Methanethiol, sodium salt (8CI,9CI), Sodium, (methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate
Nombre IUPAC sodio;metanotiolato
SMILES [Na+].C[S-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Methanethiolate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.9853
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium Methanethiolate ~20%