Learn More
Metanosulfonato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15545096 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15545096 5 g 5 g
15555096 100 g 100 g
15565096 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15545096 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2386-57-4 | CH4NaO3S | 118.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2386-57-4
Fórmula molecular CH4NaO3S
Peso molecular (g/mol) 118.09
Clave InChI KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
PubChem CID 638112
Nombre IUPAC sodio;metanosulfonato
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium methanesulfonate
Cantidad 5 g
Fórmula lineal CH3SO3Na
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium methanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.