Learn More
Metanosulfonato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium methanesulfonate is used as a non-steroidal anti-inflammatory drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El metanosulfonato de sodio se utiliza como fármaco antiinflamatorio no esteroideo.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter, hexano, benceno, metilciclopentano, tolueno, o-clorotolueno y disulfuro de etilo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium methanesulfonate |
| Olor | Odorless |
| Fórmula lineal | CH3SO3Na |
| Cantidad | 25 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol,ether,hexane,benzene,methylcyclopentane,toluene,o-chlorotoluene and ethyl disulfide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.09 |
| Porcentaje de pureza | 98% |