Learn More
Metacrilato de sodio, MP Biomedicals
Código de producto. 11442756 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11442756 100 g
1 options
Código de producto. 11442756 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521805550
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Methacrylate
CAS 5536-61-8
Fórmula molecular C4H5NaO2
Número MDL MFCD00045886
Cantidad 100 g
Sinónimo sodium methacrylate, sodium polymethacrylate, acrynax, kometa, comet, komet, osakryl s, darvan 7, daxad 30, pma-na
Clave InChI SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC(=C)C([O-])=O
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de sodio
Peso molecular (g/mol) 108.07
PubChem CID 3255932