Learn More
Metavanadato de sodio, típicamente 96 %, V 38 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336108 25 g 25 g
11346108 250 g 250 g
11356108 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11336108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011092.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13718-26-8 ∣ NaO3V ∣ 121.93 g/mol
Sodium metavanadate is used as an analytical reagent and mordant. It is also found to be useful in the photography industry and the pharmaceutical industry. In addition to this, it is used in the making of vanadium alloy and vanadium catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13718-26-8
Fórmula molecular NaO3V
Peso molecular (g/mol) 121.93
Número MDL MFCD00011125
Clave InChI CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881
PubChem CID 4148882
ChEBI CHEBI:75221
SMILES [Na+].[O-][V](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metavanadate
Punto de fusión 630°C
Nombre de nota V 38% min.
Color Blanco
Forma física Trozos/polvo
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Aspecto Off-white to light orange powder
Intervalo de porcentaje de ensayo Typically 96%
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC sodium vanadiumoylolate
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.93
Porcentaje de pureza 96%
Grado Ungraded
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metavanadate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metavanadate