Learn More
Metavanadato de sodio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10105020 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10185213 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10105020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269212500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13718-26-8 | NaO3V | 121.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13718-26-8
Fórmula molecular NaO3V
Peso molecular (g/mol) 121.93
Número MDL MFCD00011125
Clave InChI CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881
PubChem CID 4148882
ChEBI CHEBI:75221
Nombre IUPAC sodio;oxido(dioxo)vanadio
SMILES [Na+].[O-][V](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metavanadate
Punto de fusión 600°C
Nombre de nota 96%
Color Beige-amarillo a blanco o verde
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Fórmula lineal NaVO3
Índice Merck 15,8774
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.93
Porcentaje de pureza 96%