Learn More
Metatungstato de sodio monohidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
4 x 250 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308057 50 g 50 g
11328057 250 g 250 g
11318057 4 x 250 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11308057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022534.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 314075-43-9 | Na6O39W12·H2O
Sodium metatungstate monohydrate plays a vital role in sink and swim analysis. It is a derivative of sodium tungstate, which is a potential therapy for obesity. It acts as an inhibitor, which inhibits nucleoside-triphospahte- diphosphohydrolases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 314075-43-9
Fórmula molecular Na6O39W12·H2O
Número MDL MFCD00061466
Sinónimo Sodium tungstate (meta), Sodium polytungstate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metatungstate monohydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 2986.13 (2968.12 Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto White powder
Densidad 5.47
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metatungstate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metatungstate