Learn More
Sodium metatungstate, MedChemExpress
Código de producto. 16482866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482866 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16482866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103259
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Sodium metatungstate (Sodium polyoxotungstate) is a potent ecto-nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (ENTPDase) inhibitor, with Ki values of 2.58 μM, 3.26 μM, and 28.8 μM for NTPDase 1 (CD39), NTPDase 3 and NTPDase 2 respectively. Sodium metatungstate inhibits ATP breakdown but also blocks central synaptic transmission, an action independent of NTPDase inhibition.
Sodium metatungstate (Sodium polyoxotungstate) is a potent ecto-nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (ENTPDase) inhibitor, with Ki values of 2.58 μM, 3.26 μM, and 28.8 μM for NTPDase 1 (CD39), NTPDase 3 and NTPDase 2 respectively. Sodium metatungstate inhibits ATP breakdown but also blocks central synaptic transmission, an action independent of NTPDase inhibition.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metatungstate
Forma física Solid
CAS 12141-67-2
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular H2Na6O40W12
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Sodium polyoxotungstate POM-1
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (16.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (16.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES [3Na2WO4.9WO3]
Peso molecular (g/mol) 2986.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 2986.01
Porcentaje de pureza 93.0%